4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(4-Fluorophenylthio)aniline
PC9366-1G
PC9366-500MG
PC9366-5G
APOSPC9366-1GEA
270
EUR
APOSPC9366-1G
APOSPC9366-500MG
APOSPC9366-5G
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline
Formel:
C₁₂H₁₀FNS Molecular Weight: 219.28 g/mol Schmelzpunkt: 60…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172068 CAS-Nummer: 24900-69-4 |