5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-[(4-Fluoropheny)lthio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
PC9368-1G PC9368-500MG
APOSPC9368-1GEA 510 EUR
APOSPC9368-1G APOSPC9368-500MG
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₈F₄N₂OS
Molecular Weight: 304.27 g/mol
Schmelzpunkt: 61…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01935982
CAS-Nummer: 321848-46-8