2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Fluorobenzenesulphamido)-4-methylpentanoic acid
PC9373-1G
PC9373-500MG
PC9373-5G
APOSPC9373-1GEA
217
EUR
APOSPC9373-1G
APOSPC9373-500MG
APOSPC9373-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid
Formel:
C₁₂H₁₆FNO₄S Molecular Weight: 289,33 g/mol Schmelzpunkt: 124…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172812 CAS-Nummer: 251097-25-3 |