N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-Fluorophenylsulphamido)-3-phenylpropanoic acid
PC9375-1G PC9375-500MG PC9375-5G
APOSPC9375-1GEA 172 EUR
APOSPC9375-1G APOSPC9375-500MG APOSPC9375-5G
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
Formel: C₁₅H₁₄FNO₄S
Molecular Weight: 323.35 g/mol
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173011
CAS-Nummer: 40279-96-7