1-(4-Fluorphenylsulfonyl)pyrrolidin-2-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9380-1G
PC9380-5G
PC9380-250MG
APOSPC9380-1GEA
49.3
EUR
APOSPC9380-1G
APOSPC9380-5G
APOSPC9380-250MG
1-(4-Fluorphenylsulfonyl)pyrrolidin-2-carbonsäure
1-(4-Fluorphenylsulfonyl)pyrrolidin-2-carbonsäure
Formel:
C₁₁H₁₂FNO₄S Schmelzpunkt: 96…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172808 CAS-Nummer: 251096-96-5 |