2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Oxalic monohydrazide mono(4-trifluoromethoxy)anilide
PC9382-1G PC9382-500MG PC9382-5G
APOSPC9382-1GEA 275 EUR
APOSPC9382-1G APOSPC9382-500MG APOSPC9382-5G
2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Formel: C₉H₈F₃N₃O₃
Molecular Weight: 263,18 g/mol
Schmelzpunkt: 215…217 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173093
CAS-Nummer: 338405-24-6