2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Oxalic monohydrazide mono(3-trifluoromethyl)anilide
PC9383-1G PC9383-500MG PC9383-5G
APOSPC9383-1GEA 275 EUR
APOSPC9383-1G APOSPC9383-500MG APOSPC9383-5G
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formel: C₉H₈F₃N₃O₂
Molecular Weight: 247,18 g/mol
Schmelzpunkt: 199…201 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00122710
CAS-Nummer: 324016-20-8