Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9394-1G
PC9394-500MG
APOSPC9394-1GEA
799
EUR
APOSPC9394-1G
APOSPC9394-500MG
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate
Formel:
C₁₂H₁₁Cl₂F₃N₂O₂ Molecular Weight: 343.13 g/mol Schmelzpunkt: 84…87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664157 CAS-Nummer: 251310-42-6 |