Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9400-1G PC9400-250MG
APOSPC9400-1GEA 325 EUR
APOSPC9400-1G APOSPC9400-250MG
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Formel: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 46…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00172609
CAS-Nummer: 332361-10-1