3-(Chlormethyl)-5-(3-(trifluormethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9405-1G PC9405-5G
APOSPC9405-1GEA 174 EUR
APOSPC9405-1G APOSPC9405-5G
3-(Chlormethyl)-5-(3-(trifluormethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol 95+%
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Schmelzpunkt: 34…35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084969
CAS-Nummer: 175205-63-7
UN: 3261
ADR: 8 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable