Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9408-1G
PC9408-250MG
PC9408-500MG
APOSPC9408-1GEA
538
EUR
APOSPC9408-1G
APOSPC9408-250MG
APOSPC9408-500MG
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate
Formel:
C₁₃H₁₄FNO₄ Molecular Weight: 267,26 g/mol Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00202776 CAS-Nummer: 318247-24-4 |