Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9409-1G PC9409-100MG
APOSPC9409-1GEA 56.7 EUR
APOSPC9409-1G APOSPC9409-100MG
Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₁₂H₈FNO₅S
Molecular Weight: 297.26 g/mol
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00202715
CAS-Nummer: 252026-46-3