Methyl-2-{[4-formyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]sulphanyl}benzenecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-[(2-Methoxycarbonyl)phenylthio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole4-carboxaldehyde
PC9415-1G PC9415-500MG
APOSPC9415-1GEA 799 EUR
APOSPC9415-1G APOSPC9415-500MG
Methyl-2-{[4-formyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]sulphanyl}benzenecarboxylate 97%
Methyl-2-{[4-formyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Formel: C₁₄H₁₁F₃N₂O₃S
Molecular Weight: 344.31 g/mol
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00140853
CAS-Nummer: 321553-50-8