Methyl-4-hydroxy-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9416-1G PC9416-250MG
APOSPC9416-1GEA 256 EUR
APOSPC9416-1G APOSPC9416-250MG
Methyl-4-hydroxy-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 97%
Methyl-4-hydroxy-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Formel: C₁₃H₉F₃N₂O₄
Schmelzpunkt: 119…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00141006
CAS-Nummer: 121582-55-6