1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9420-1G
PC9420-10G
APOSPC9420-1GEA
87.3
EUR
APOSPC9420-1G
APOSPC9420-10G
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one 97%
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Formel:
C₉H₇F₃N₂O Molecular Weight: 216,16 g/mol Schmelzpunkt: 88…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00204216 CAS-Nummer: 175277-60-8 |