2',6'-Dibrom-4'-(trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
PC9425-1G PC9425-500MG
APOSPC9425-1GEA 230 EUR
APOSPC9425-1G APOSPC9425-500MG
2',6'-Dibrom-4'-(trifluormethyl)acetanilid
2',6'-Dibrom-4'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₉H₆Br₂F₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094553
CAS-Nummer: 544716-06-5