1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9433-1G PC9433-250MG
APOSPC9433-1GEA 220 EUR
APOSPC9433-1G APOSPC9433-250MG
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Molecular Weight: 270.21 g/mol
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01936001
CAS-Nummer: 109925-42-0