[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Hydroxymethyl)-1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC9434-1G PC9434-250MG
APOSPC9434-1GEA 261 EUR
APOSPC9434-1G APOSPC9434-250MG
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Molecular Weight: 272,23 g/mol
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00172652
CAS-Nummer: 318469-22-6