3-Amino-4-fluorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-4-fluorobenzoic Acid
PC9442-5G PC9442-100G PC9442-25G
APOSPC9442-5GEA 21.9 EUR
APOSPC9442-5G APOSPC9442-100G APOSPC9442-25G
3-Amino-4-fluorbenzoesäure
3-Amino-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
Schmelzpunkt: 182…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130055
CAS-Nummer: 2365-85-7
EINECS: 219-122-2