2,3-Difluor-6-nitroanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Amino-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
PC9457-100G
PC9457-25G
PC9457-5G
APOSPC9457-100GEA
98.6
EUR
APOSPC9457-100G
APOSPC9457-25G
APOSPC9457-5G
2,3-Difluor-6-nitroanilin 97%
2,3-Difluor-6-nitroanilin
Formel:
C₆H₄F₂N₂O₂ Molecular Weight: 174.11 g/mol Schmelzpunkt: 114…118 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00233313 CAS-Nummer: 211693-73-1 |