1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
PC9458-1G PC9458-5G
APOSPC9458-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9458-1G APOSPC9458-5G
1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carbonsäure 98%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₅F₃N₂O₂
Molecular Weight: 194.1113 g/mol
Schmelzpunkt: 200…204 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01936005
CAS-Nummer: 113100-53-1