1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9463-1G
PC9463-500MG
APOSPC9463-1GEA
666
EUR
APOSPC9463-1G
APOSPC9463-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₈F₆N₂O₃ Schmelzpunkt: 192…194 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01936007 CAS-Nummer: 158712-29-9 |