3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde
PC9467-1G PC9467-500MG PC9467-5G
APOSPC9467-1GEA 275 EUR
APOSPC9467-1G APOSPC9467-500MG APOSPC9467-5G
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde 97%
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₄H₈F₃NO₄
Molecular Weight: 311.22 g/mol
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00138749
CAS-Nummer: 320416-66-8