2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Thiodiacetic acid mono-3-(trifluoromethyl)anilide
PC9469-1G PC9469-500MG PC9469-5G
APOSPC9469-1GEA 155 EUR
APOSPC9469-1G APOSPC9469-500MG APOSPC9469-5G
2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₀F₃NO₃S
Molecular Weight: 293,27 g/mol
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00202305
CAS-Nummer: 338421-05-9