4-Chlor-2-fluorphenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chloro-2-fluorobenzeneacetonitrile
PC9472-25G PC9472-5G PC9472-100G
APOSPC9472-25GEA 55.1 EUR
APOSPC9472-25G APOSPC9472-5G APOSPC9472-100G
4-Chlor-2-fluorphenylacetonitril 98%
4-Chlor-2-fluorphenylacetonitril
Formel: C₈H₅ClFN
Molecular Weight: 169.59 g/mol
Schmelzpunkt: 36…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01312758
CAS-Nummer: 75279-53-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III