6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-5-carboxylic acid
PC9474-1G PC9474-500MG PC9474-5G
APOSPC9474-1GEA 171 EUR
APOSPC9474-1G APOSPC9474-500MG APOSPC9474-5G
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀F₃NO₃
Schmelzpunkt: 204 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00139896
CAS-Nummer: 338783-19-0