6-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-[4-(Trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-5-carboxylic acid
PC9476-1G PC9476-500MG PC9476-5G
APOSPC9476-1GEA 172 EUR
APOSPC9476-1G APOSPC9476-500MG APOSPC9476-5G
6-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
6-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀F₃NO₃
Schmelzpunkt: 251…253 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00243721
CAS-Nummer: 338783-75-8