6-Fluor-DL-tryptophan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-3-(6-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, 6-Fluoro-DL-tryptophan
PC9477-1G PC9477-250MG
APOSPC9477-1GEA 255 EUR
APOSPC9477-1G APOSPC9477-250MG
6-Fluor-DL-tryptophan
6-Fluor-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Molecular Weight: 222,22 g/mol
Schmelzpunkt: 280…285 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005653
CAS-Nummer: 7730-20-3
EINECS: 231-788-6