4-Oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]3,4-dihydro-1-phthalazinecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9479-1G
PC9479-500MG
PC9479-5G
APOSPC9479-1GEA
275
EUR
APOSPC9479-1G
APOSPC9479-500MG
APOSPC9479-5G
4-Oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]3,4-dihydro-1-phthalazinecarboxylic acid 97%
4-Oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]3,4-dihydro-1-phthalazinecarboxylic acid
Formel:
C₁₆H₉F₃N₂O₃ Molecular Weight: 334,26 g/mol Schmelzpunkt: 210…213 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00138613 CAS-Nummer: 339021-26-0 |