2-Oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Cyano-5-[(trifluoromethyl)phenyl]-2(1H)-pyridone
PC9480-1G PC9480-500MG
APOSPC9480-1GEA 484 EUR
APOSPC9480-1G APOSPC9480-500MG
2-Oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
2-Oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel: C₁₃H₇F₃N₂O
Molecular Weight: 264,21 g/mol
Schmelzpunkt: 234…237 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00232370
CAS-Nummer: 76053-36-6