4-Brom-2,5-difluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9483-100G
PC9483-25G
PC9483-5G
APOSPC9483-100GEA
188
EUR
APOSPC9483-100G
APOSPC9483-25G
APOSPC9483-5G
4-Brom-2,5-difluoranilin 98%
4-Brom-2,5-difluoranilin
Formel:
C₆H₄BrF₂N Molecular Weight: 208,01 g/mol Schmelzpunkt: 74…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861125 CAS-Nummer: 112279-60-4 |