2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-(Trifluoromethyl)benzamido)acetic acid
PC9489-1G PC9489-250MG
APOSPC9489-1GEA 87 EUR
APOSPC9489-1G APOSPC9489-250MG
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid 97%
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid
Formel: C₁₀H₈F₃NO₃
Molecular Weight: 247,18 g/mol
Schmelzpunkt: 134…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00029782
CAS-Nummer: 17794-48-8