3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)benzylthio]-1H-1,2,4-triazole
PC9492-1G
PC9492-500MG
PC9492-5G
APOSPC9492-1GEA
275
EUR
APOSPC9492-1G
APOSPC9492-500MG
APOSPC9492-5G
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine 97%
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Formel:
C₁₀H₉F₃N₄S Molecular Weight: 274,27 g/mol Schmelzpunkt: 136…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00141527 CAS-Nummer: 303150-56-3 |