7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9493-1G PC9493-500MG
APOSPC9493-1GEA 533 EUR
APOSPC9493-1G APOSPC9493-500MG
7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine 97%
7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Formel: C₁₄H₁₂F₃N₅O
Molecular Weight: 323,28 g/mol
Schmelzpunkt: 182…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00243589
CAS-Nummer: 306979-68-0