6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9495-1G PC9495-100MG
APOSPC9495-1GEA 435 EUR
APOSPC9495-1G APOSPC9495-100MG
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 267.21 g/mol
Schmelzpunkt: 51…54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00974920
CAS-Nummer: 338967-16-1