4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(4-Aminobenzylthio)benzotrifluoride
PC9499-1G PC9499-500MG
APOSPC9499-1GEA 666 EUR
APOSPC9499-1G APOSPC9499-500MG
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline
Formel: C₁₄H₁₂F₃NS
Molecular Weight: 283,32 g/mol
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173208
CAS-Nummer: 338398-58-6