6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9501-1G
PC9501-500MG
PC9501-5G
APOSPC9501-1GEA
533
EUR
APOSPC9501-1G
APOSPC9501-500MG
APOSPC9501-5G
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde 97%
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₁₃H₇F₃N₂OS₂ Schmelzpunkt: 86…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00102587 CAS-Nummer: 175277-56-2 |