5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-[4-(Trifluoromethyl)phenylthio]-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid
PC9502-100MG
PC9502-500MG
APOSPC9502-100MGEA
290
EUR
APOSPC9502-100MG
APOSPC9502-500MG
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid 97%
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₅F₃N₂O₂S₂ Molecular Weight: 306,29 g/mol Schmelzpunkt: 162…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01936015 CAS-Nummer: 338982-07-3 |