1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9504-1G PC9504-500MG PC9504-5G
APOSPC9504-1GEA 172 EUR
APOSPC9504-1G APOSPC9504-500MG APOSPC9504-5G
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂F₃NO₄S
Molecular Weight: 323,29 g/mol
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00172809
CAS-Nummer: 251096-97-6