2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-4-fluorophenethyl alcohol
PC9510-1G PC9510-5G PC9510-25G
APOSPC9510-1GEA 55.1 EUR
APOSPC9510-1G APOSPC9510-5G APOSPC9510-25G
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈ClFO
Molecular Weight: 174.60 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06201121
CAS-Nummer: 340825-21-0