4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9524-1G PC9524-10G
APOSPC9524-1GEA 125 EUR
APOSPC9524-1G APOSPC9524-10G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₅F₆NO₂
Molecular Weight: 297.16 g/mol
Schmelzpunkt: 229…232 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00276584
CAS-Nummer: 125647-79-2