2,6-Dichlor-5-fluornicotinonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
PC9532-25G PC9532-100G PC9532-5G
APOSPC9532-25GEA 21.9 EUR
APOSPC9532-25G APOSPC9532-100G APOSPC9532-5G
2,6-Dichlor-5-fluornicotinonitril 97%
2,6-Dichlor-5-fluornicotinonitril
Formel: C₆HCl₂FN₂
Molecular Weight: 190.99 g/mol
Schmelzpunkt: 85…93 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863289
CAS-Nummer: 82671-02-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III