2-Chlor-3-fluorpyridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9542-25G PC9542-5G PC9542-100G
APOSPC9542-25GEA 24.8 EUR
APOSPC9542-25G APOSPC9542-5G APOSPC9542-100G
2-Chlor-3-fluorpyridin 99%
2-Chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Molecular Weight: 131,54 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/80mmHg
Dichte: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095302
CAS-Nummer: 17282-04-1