3,3,3-Trifluor-2-methoxy-2-phenylpropannitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC9549-1G
PC9549-5G
APOSPC9549-1GEA
14.7
EUR
APOSPC9549-1G
APOSPC9549-5G
3,3,3-Trifluor-2-methoxy-2-phenylpropannitril
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
Formel:
C₁₀H₈F₃NO Molecular Weight: 215,18 g/mol Siedepunkt: 76…82 °C/12mmHg Dichte: 1,152 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001844 CAS-Nummer: 80866-87-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |