3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9551-1G PC9551-25G PC9551-5G
APOSPC9551-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9551-1G APOSPC9551-25G APOSPC9551-5G
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458144
CAS-Nummer: 56723-86-5