3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9552-1G
PC9552-25G
PC9552-5G
APOSPC9552-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9552-1G
APOSPC9552-25G
APOSPC9552-5G
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₉H₆F₃NO Schmelzpunkt: 38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458145 CAS-Nummer: 868167-61-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |