2-Chlor-5-fluor-3-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-5-fluor-3-picolin
PC9553-1G
PC9553-500MG
APOSPC9553-1GEA
29
EUR
APOSPC9553-1G
APOSPC9553-500MG
2-Chlor-5-fluor-3-methylpyridin 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
Formel:
C₆H₅ClFN Molecular Weight: 145.56 g/mol Schmelzpunkt: 43…46 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972725 CAS-Nummer: 38186-84-4 |