Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2,4,5-Trifluorobenzoyl)acetic acid ethyl ester, 3-Oxo-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid ethyl ester, Ethyl (2,4,5-Trifluorobenzoyl)acetate, Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate, Ethyl 3-Oxo-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoate
PC9558-25G PC9558-5G PC9558-10G
APOSPC9558-25GEA 68.3 EUR
APOSPC9558-25G APOSPC9558-5G APOSPC9558-10G
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
Molecular Weight: 246,19 g/mol
Siedepunkt: 92 °C/0,08mmHg
Schmelzpunkt: 63…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792431
CAS-Nummer: 98349-24-7