5-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9564-1G PC9564-5G PC9564-250MG
APOSPC9564-1GEA 72.7 EUR
APOSPC9564-1G APOSPC9564-5G APOSPC9564-250MG
5-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat 97%
5-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃ClFNS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 247170-25-8