4-(Trifluoromethyl)nicotinohydrazide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9565-1G
PC9565-250MG
APOSPC9565-1GEA
847
EUR
APOSPC9565-1G
APOSPC9565-250MG
4-(Trifluoromethyl)nicotinohydrazide 95+%
4-(Trifluoromethyl)nicotinohydrazide
Formel:
C₇H₆F₃N₃O Schmelzpunkt: 157…168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00101567 CAS-Nummer: 175204-84-9 |